Tisk…
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911243-1G OR911243-5G
APOSOR911243-1GEA 7250 CZK
APOSOR911243-1G APOSOR911243-5G
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid 98%
[(2-Methoxyphenyl)amino]acetic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00504580
CAS číslo: 94800-23-4