Tisk…
2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911228-1G OR911228-5G
APOSOR911228-1GEA 8270 CZK
APOSOR911228-1G APOSOR911228-5G
2-Ethoxy-3-methylaniline 98%
2-Ethoxy-3-methylaniline
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20491422
CAS číslo: 1352318-44-5