Tisk…
2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911220-1G OR911220-5G
APOSOR911220-1GEA 4770 CZK
APOSOR911220-1G APOSOR911220-5G
2-Ethoxy-3-nitrotoluene 98%
2-Ethoxy-3-nitrotoluene
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547885
CAS číslo: 1208074-91-2