Tisk…
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911201-1G OR911201-5G
APOSOR911201-1GEA 6220 CZK
APOSOR911201-1G APOSOR911201-5G
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]piperidine 97%
1-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]piperidine
Vzorec: C₁₀H₁₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20355792
CAS číslo: 862463-82-9