N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911200-1G
OR911200-5G
APOSOR911200-1GEA
6220
CZK
APOSOR911200-1G
APOSOR911200-5G
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide 97%
N,N-Dimethylthiophene-3-carboxamide
Vzorec:
C₇H₉NOS MW: 155,217 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11742100 CAS číslo: 59906-37-5 |