Tisk…
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR911198-1G OR911198-5G
APOSOR911198-1GEA 2150 CZK
APOSOR911198-1G APOSOR911198-5G
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
2-Methoxy-3-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137.179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547890
CAS číslo: 18102-30-2