4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911189-1G
OR911189-5G
APOSOR911189-1GEA
5390
CZK
APOSOR911189-1G
APOSOR911189-5G
4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine 98%
4-[(Thiophen-3-yl)carbonyl]morpholine
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂S MW: 197,254 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11742082 CAS číslo: 1090955-28-4 |