Tisk…
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911185-1G OR911185-5G
APOSOR911185-1GEA 7670 CZK
APOSOR911185-1G APOSOR911185-5G
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Cyclopropylthiophene-3-carboxamide
Vzorec: C₈H₉NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10674150
CAS číslo: 1090897-27-0