N-Propylthiophene-3-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911184-1G
OR911184-5G
APOSOR911184-1GEA
7670
CZK
APOSOR911184-1G
APOSOR911184-5G
N-Propylthiophene-3-carboxamide 98%
N-Propylthiophene-3-carboxamide
Vzorec:
C₈H₁₁NOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19595846 CAS číslo: 174359-80-9 |