Tisk…
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911179-1G OR911179-250MG
APOSOR911179-1GEA 9330 CZK
APOSOR911179-1G APOSOR911179-250MG
(3-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Propoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07754771
CAS číslo: 900704-18-9