(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911178-1G
OR911178-250MG
APOSOR911178-1GEA
9330
CZK
APOSOR911178-1G
APOSOR911178-250MG
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075781 CAS číslo: 72775-83-8 |