Tisk…
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911139-10G OR911139-1G OR911139-5G
APOSOR911139-10GEA 21490 CZK
APOSOR911139-10G APOSOR911139-1G APOSOR911139-5G
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile 96%
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₉N₃
MW: 183,209 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863321
CAS číslo: 875740-60-6