Tisk…
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911138-10G OR911138-1G OR911138-5G
APOSOR911138-10GEA 16340 CZK
APOSOR911138-10G APOSOR911138-1G APOSOR911138-5G
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
2-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07339551
CAS číslo: 867330-04-9