Tisk…
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911136-1G OR911136-5G
APOSOR911136-1GEA 5200 CZK
APOSOR911136-1G APOSOR911136-5G
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole 98%
2-Methyl-4-nitro-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064696
CAS číslo: 478553-83-2