4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911128-1G
OR911128-5G
APOSOR911128-1GEA
6220
CZK
APOSOR911128-1G
APOSOR911128-5G
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03412413 CAS číslo: 87974-49-0 |