N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911119-10G
OR911119-1G
OR911119-5G
APOSOR911119-10GEA
21490
CZK
APOSOR911119-10G
APOSOR911119-1G
APOSOR911119-5G
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine 98%
N-(4-Methylphenyl)pyrimidin-2-amine
Vzorec:
C₁₁H₁₁N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13412781 CAS číslo: 198711-26-1 |