Tisk…
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911107-10G OR911107-1G OR911107-25G
APOSOR911107-10GEA 10750 CZK
APOSOR911107-10G APOSOR911107-1G APOSOR911107-25G
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₈H₁₁N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16345430
CAS číslo: 1245772-56-8