Tisk…
Butane-1-sulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911092-10G OR911092-1G OR911092-5G
APOSOR911092-10GEA 0 CZK
APOSOR911092-10G APOSOR911092-1G APOSOR911092-5G
Butane-1-sulphonamide 98%
Butane-1-sulphonamide
Vzorec: C₄H₁₁NO₂S
MW: 137,201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00465180
CAS číslo: 3144-04-5