Tisk…
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911079-1G OR911079-250MG
APOSOR911079-1GEA 12400 CZK
APOSOR911079-1G APOSOR911079-250MG
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile 96%
2-Methanesulphonylpyridine-4-carbonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14705772
CAS číslo: 66154-69-6