Tisk…
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911063-1G OR911063-5G
APOSOR911063-1GEA 4770 CZK
APOSOR911063-1G APOSOR911063-5G
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-tert-Butyl-3-nitropyridin-2-amine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00499524
CAS číslo: 79371-45-2