2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911055-1G
OR911055-5G
APOSOR911055-1GEA
4570
CZK
APOSOR911055-1G
APOSOR911055-5G
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Isopropylamino-5-nitropyridine
Vzorec:
C₈H₁₁N₃O₂ MW: 181,192 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11116818 CAS číslo: 26820-53-1 |