Tisk…
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR911051-1G OR911051-25G OR911051-5G
APOSOR911051-1GEA 4140 CZK
APOSOR911051-1G APOSOR911051-25G APOSOR911051-5G
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine
Vzorec: C₇H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023438
CAS číslo: 67730-09-0