3-(methylamino)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Methylamino)benzonitrile
OR910959-1G
OR910959-250MG
APOSOR910959-1GEA
2570
CZK
APOSOR910959-1G
APOSOR910959-250MG
3-(methylamino)benzonitrile 95%
3-(methylamino)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₈N₂ MW: 132.163 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11153024 CAS číslo: 64910-52-7 |