Tisk…
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910887-1G OR910887-5G
APOSOR910887-1GEA 5920 CZK
APOSOR910887-1G APOSOR910887-5G
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid 98%
[4-(4-Methoxyphenyl)phenyl]acetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426471
CAS číslo: 60277-22-7