3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910874-1G
OR910874-5G
APOSOR910874-1GEA
6220
CZK
APOSOR910874-1G
APOSOR910874-5G
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine 97%
3-Methoxy-5-(4-methylphenyl)pyridine
Vzorec:
C₁₃H₁₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22192492 CAS číslo: 1373233-04-5 |