Tisk…
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910865-1G OR910865-5G
APOSOR910865-1GEA 6220 CZK
APOSOR910865-1G APOSOR910865-5G
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802147
CAS číslo: 503536-76-3