4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR910849-1G
OR910849-5G
APOSOR910849-1GEA
6220
CZK
APOSOR910849-1G
APOSOR910849-5G
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile 98%
4-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Vzorec:
C₁₄H₁₁N MW: 193,244 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05981801 CAS číslo: 189828-30-6 |