Tisk…
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910837-1G OR910837-5G
APOSOR910837-1GEA 6450 CZK
APOSOR910837-1G APOSOR910837-5G
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
3-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₁₆H₁₄N₂O
MW: 250,295 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21609619
CAS číslo: 1365271-34-6