3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910730-5G
APOSOR910730-5GEA
3640
CZK
APOSOR910730-5G
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile 97%
3-methoxy-5-nitrobenzonitrile
Vzorec:
C₈H₆N₂O₃ MW: 178,145 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00463876 CAS číslo: 33224-19-0 |