Tisk…
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910704-1G OR910704-5G
APOSOR910704-1GEA 6220 CZK
APOSOR910704-1G APOSOR910704-5G
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile 96%
2-(2-Methylphenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05980950
CAS číslo: 157366-46-6