Tisk…
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910648-1G OR910648-250MG
APOSOR910648-1GEA 17990 CZK
APOSOR910648-1G APOSOR910648-250MG
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline 98%
4-(3,5-Dimethylphenyl)aniline
Vzorec: C₁₄H₁₅N
MW: 197.276 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03792760
CAS číslo: 444143-44-6