Tisk…
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910623-1G OR910623-5G
APOSOR910623-1GEA 7050 CZK
APOSOR910623-1G APOSOR910623-5G
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid 95%
1,2,3-Benzotriazol-2-ylacetic acid
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01812492
CAS číslo: 4144-68-7