Tisk…
1-Methyl-6-nitroindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-6-nitro-1H-indole
OR910612-1G OR910612-5G
APOSOR910612-1GEA 1820 CZK
APOSOR910612-1G APOSOR910612-5G
1-Methyl-6-nitroindole 98%
1-Methyl-6-nitroindole
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13178347
CAS číslo: 99459-48-0