Tisk…
1-Ethyl-5-nitroindazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-5-nitro-1H-indazole
OR910594-1G
APOSOR910594-1GEA 3380 CZK
APOSOR910594-1G
1-Ethyl-5-nitroindazole 98%
1-Ethyl-5-nitroindazole
Vzorec: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20491412
CAS číslo: 5228-51-3