Tisk…
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910570-1G OR910570-25G OR910570-5G
APOSOR910570-1GEA 3230 CZK
APOSOR910570-1G APOSOR910570-25G APOSOR910570-5G
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 97%
Methyl 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22421518
CAS číslo: 113053-51-3