Tisk…
1-Isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910561-10G OR910561-1G OR910561-5G
APOSOR910561-10GEA 10750 CZK
APOSOR910561-10G APOSOR910561-1G APOSOR910561-5G
1-Isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031714
CAS číslo: 879558-15-3