Tisk…
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910559-1G OR910559-25G OR910559-5G
APOSOR910559-1GEA 4140 CZK
APOSOR910559-1G APOSOR910559-25G APOSOR910559-5G
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22421517
CAS číslo: 1400644-57-6