2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910558-1G
OR910558-25G
OR910558-5G
APOSOR910558-1GEA
4140
CZK
APOSOR910558-1G
APOSOR910558-25G
APOSOR910558-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Vzorec:
C₁₂H₁₃N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21467497 CAS číslo: 1403483-82-8 |