Tisk…
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910557-1G OR910557-25G OR910557-5G
APOSOR910557-1GEA 4140 CZK
APOSOR910557-1G APOSOR910557-25G APOSOR910557-5G
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Propyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21123473
CAS číslo: 1403483-81-7