Tisk…
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910556-1G OR910556-25G OR910556-5G
APOSOR910556-1GEA 4140 CZK
APOSOR910556-1G APOSOR910556-25G APOSOR910556-5G
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₉H₈N₄
MW: 172,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13881240
CAS číslo: 1119505-52-0