Tisk…
1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910555-1G OR910555-25G OR910555-5G
APOSOR910555-1GEA 4140 CZK
APOSOR910555-1G APOSOR910555-25G APOSOR910555-5G
1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
MW: 185,225 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085879
CAS číslo: 62306-08-5