Tisk…
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910554-1G OR910554-5G
APOSOR910554-1GEA 2360 CZK
APOSOR910554-1G APOSOR910554-5G
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₈H₆N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11054186
CAS číslo: 1065100-55-1