Tisk…
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910553-1G OR910553-25G OR910553-5G
APOSOR910553-1GEA 4140 CZK
APOSOR910553-1G APOSOR910553-25G APOSOR910553-5G
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1,2-Dimethyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027483
CAS číslo: 80073-14-9