N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910545-1G
OR910545-250MG
OR910545-5G
APOSOR910545-1GEA
6220
CZK
APOSOR910545-1G
APOSOR910545-250MG
APOSOR910545-5G
N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine 95%
N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O MW: 188,226 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00738115 CAS číslo: 338997-02-7 |