Tisk…
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromoindoline
OR910527-1G OR910527-250MG
APOSOR910527-1GEA 5790 CZK
APOSOR910527-1G APOSOR910527-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Vzorec: C₈H₈BrN
MW: 198,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09731059
CAS číslo: 62813-85-8