Tisk…
Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910525-1G OR910525-250MG
APOSOR910525-1GEA 6550 CZK
APOSOR910525-1G APOSOR910525-250MG
Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Methyl indoline-7-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954772
CAS číslo: 112106-91-9