4-Bromoindoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910522-1G
OR910522-5G
APOSOR910522-1GEA
2280
CZK
APOSOR910522-1G
APOSOR910522-5G
4-Bromoindoline 97%
4-Bromoindoline
Vzorec:
C₈H₈BrN MW: 198,06 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07371633 CAS číslo: 86626-38-2 |