Tisk…
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910511-1G OR910511-250MG
APOSOR910511-1GEA 8570 CZK
APOSOR910511-1G APOSOR910511-250MG
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864030
CAS číslo: 208772-46-7