Tisk…
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910510-1G OR910510-250MG
APOSOR910510-1GEA 14680 CZK
APOSOR910510-1G APOSOR910510-250MG
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656877
CAS číslo: 887576-06-9