Tisk…
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR910494-100G OR910494-25G
APOSOR910494-100GEA 12900 CZK
APOSOR910494-100G APOSOR910494-25G
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143579
CAS číslo: 73108-76-6